Fontos dokumentumok
P5654
2,3,4,5,6-Pentafluorothiophenol
97% (GC), powder, cyclooxygenase inhibitor
Szinonimák:
PFBT, Pentafluorobenzenethiol, Pentafluorophenyl mercaptan
About This Item
Javasolt termékek
product name
2,3,4,5,6-Pentafluorothiophenol, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.4645 (lit.)
bp
143 °C (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
sűrűség
1.501 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(S)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF5S/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UVAMFBJPMUMURT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Polytriarylamine Semiconductors