Merck
442585
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in diethyl ether
Szinonimák:
(Perfluorophenyl)magnesium bromide, 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylmagnesium bromide, Bromo(pentafluorophenyl)magnesium
About This Item
Lineáris képlet:
C6F5MgBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
271.27
Beilstein:
3611565
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
0.5 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
sűrűség
0.861 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c([Mg]Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6F5.BrH.Mg/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;;/h;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXQVMJIDNDRSFM-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Employed in the synthesis of novel arsonic and arsinic acids as ligands for potential transition-metal ion extractants, and in the synthesis of polyfluoroaryl alkyl sulfides.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Journal of Fluorine Chemistry, 73, 73-73 (1995)
Solvent Extr. Ion Exch., 14, 417-417 (1996)