Merck
196711
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzonitrile
99%
About This Item
Lineáris képlet:
C6F5CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
193.07
Beilstein:
1913453
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.442 (lit.)
bp
162-164 °C (lit.)
sűrűség
1.532 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
nitrile
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(C#N)c(F)c1F
InChI
1S/C7F5N/c8-3-2(1-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXWJGZQOGXGSSC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzonitrile was used in the synthesis of novel fluorinated poly(ether nitrile)s. It was also used in the synthesis of pentafluorophenyl analogs of noradrenaline, adrenaline and N-methyladrenaline.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
84.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
29 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Highly fluorinated analogues of pharmacologically active compounds.
Chapman NB, et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 293-296 (1967)
Synthesis of novel fluorine-containing poly (aryl ether nitrile) s derived from 2, 3, 4, 5, 6-pentafluorobenzonitrile.
Kimura K, et al.
Polymer Journal, 33(3), 290-296 (2001)
Justin D Smith et al.
Nature communications, 10(1), 1837-1837 (2019-04-25)
Photocatalytic polymers offer an alternative to prevailing organometallics and nanomaterials, and they may benefit from polymer-mediated catalytic and material enhancements. MPC-1, a polymer photoredox catalyst reported herein, exhibits enhanced catalytic activity arising from charge transfer states (CTSs) between its two