gőznyomás
0.73 psi ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.398 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
sűrűség
0.705 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(C)CC
InChI
1S/C8H18/c1-4-6-7-8(3)5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LAIUFBWHERIJIH-UHFFFAOYSA-N
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
44.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?