Fontos dokumentumok
110582
2,5-Dimethylhexane
99%
Szinonimák:
Diisobutyl
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1.1 psi ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.392 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
sűrűség
0.694 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCC(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)5-6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWNADWZGEHDQAB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
78.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
26 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?