Merck
M39407
Sigma-Aldrich
Methylcyclopentane
97%
Szinonimák:
Methycyclopentane
About This Item
Lineáris képlet:
C5H9CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.16
Beilstein:
1900214
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
232.8 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
öngyulladási hőmérséklet
624 °F
robbanási határérték
8.35 %
törésmutató
n20/D 1.409 (lit.)
bp
72 °C (lit.)
mp
−142 °C (lit.)
sűrűség
0.749 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Methylcyclopentane can undergo ring opening or ring enlargement to yield various hydrocarbons including branched and unbranched hexanes, cyclohexane and benzene.
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F
Lobbanási pont (C)
-17 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Size and shape dependence on Pt nanoparticles for the methylcyclopentane/hydrogen ring opening/ring enlargement reaction.
Alayoglu, S et al.
Catalysis Letters, 141(7), 914-924 (2011)
Effect of acidic properties of mesoporous zeolites supporting pt nanoparticles on hydrogenative conversion of methylcyclopentane.
Na, Kyungsu et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(49), 17207-17212 (2014)
Ring-opening reactions of methylcyclopentane over metal catalysts, M= Pt, Rh, Ir, and Pd: A mechanistic study from first-principles calculations.
Zhao, Zhi-Jian et al.
ACS Catalysis, 3(2), 196-205 (2013)
Haijing Wang et al.
Journal of chromatographic science, 53(5), 647-654 (2014-09-17)
Determination of volatile organic compounds (VOCs) in crude oil, such as super volatile organic compounds (super VOCs) and simple polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), is vital for targeting crude oil spill spots. In this study, a static headspace gas chromatography flame
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other