Merck
39730
Supelco
2,2-Dimethylbutane
analytical standard
Szinonimák:
Neohexane
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2C(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.18
Beilstein:
1730736
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.97 (vs air)
gőznyomás
5.35 psi ( 20 °C)
Teszt
≥98.0%
öngyulladási hőmérséklet
797 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
~7.7 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.369 (lit.)
n20/D 1.369
bp
50 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
sűrűség
0.649 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-5-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNRMPXKDFBEGFZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-20.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-29 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Michael H Abraham et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(3), 478-485 (2007-06-05)
Values of in vitro gas to lung partition coefficients, K(lung), of VOCs have been collected from the literature. For 44 VOCs, application of the Abraham solvation equation to log K(lung) yielded a correlation with R(2)=0.968 and S.D.=0.25 log units. Combination