Merck
M12002
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-1,3-butadiene
95%
Szinonimák:
1,3-Butadienyl methyl ether, 1-Methoxy-1,3-butadiene, 1-Methoxybutadiene, 4-Methoxy-1,3-butadiene
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHCH=CHOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.12
Beilstein:
1420823
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.464 (lit.)
bp
91 °C (lit.)
sűrűség
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CO\C=C\C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5-6-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KOCUMXQOUWPSLK-SNAWJCMRSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
21.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)