Fontos dokumentumok
220159
2,3-Dimethyl-2-butene
≥99%
Szinonimák:
Tetramethylethylene
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
215 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
754 °F
törésmutató
n20/D 1.412 (lit.)
bp
73 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
sűrűség
0.708 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C(\C)C
InChI
1S/C6H12/c1-5(2)6(3)4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGLLSSPDPJPLOR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
17.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?