Merck
490253
Sigma-Aldrich
Methyl benzoate-α-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
C6H513CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.517 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
sűrűség
1.102 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CO[13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i8+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPJVMBTYPHYUOC-VJJZLTLGSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
181.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
83 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)