Fontos dokumentumok
N9608
4′-Nitroacetophenone
98%
Szinonimák:
1-(4-Nitrophenyl)ethan-1-one, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-nitrobenzene, 4-Nitrophenyl methyl ketone, 4′-Nitroacetophenone, p-Acetylnitrobenzene
Teszt
98%
Forma
crystals
bp
202 °C (lit.)
mp
75-78 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?