Merck
233188
Sigma-Aldrich
4′-(Trifluoromethyl)acetophenone
98%
Szinonimák:
4-Acetylbenzotrifluoride
About This Item
Lineáris képlet:
CF3C6H4COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
188.15
Beilstein:
1870425
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
bp
79-80 °C/8 mmHg (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)9(10,11)12/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The enantioselective addition of dialkylzinc to 4′-(trifluoromethyl)acetophenone mediated by 1,2-bis(hydroxycamphorsulfonamido)cyclohexenes in the presence of titanium tetraisopropoxide has been investigated. Phosphorescence emission spectra of 4′-(trifluoromethyl)acetophenone has been studied using pulsed source phosphorimetry.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
183.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
84 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Pulsed source, time resolved phosphorimetry determination of phosphorescence lifetimes.
Harbaugh KF, et al.
Analytical Chemistry, 45(2), 381-382 (1973)
Highly enantioselective addition of dialkylzinc reagents to ketones promoted by titanium tetraisopropoxide.
Yus M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 13(21), 2291-2293 (2002)