Merck
M26607
Sigma-Aldrich
3′-Methylacetophenone
98%
Szinonimák:
Methyl m-tolyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H4COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.18
Beilstein:
956637
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.529 (lit.)
bp
218-220 °C (lit.)
mp
−9 °C (lit.)
sűrűség
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-4-3-5-9(6-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSPSELPMWGWDRY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Manuela Panić et al.
Biotechnology letters, 41(2), 253-262 (2018-12-05)
Chiral building blocks [(S)-1-(3-methylphenyl)ethanol, (S)-1-(3,4-dimethylphenyl)ethanol and (S)-1-(2,4,6-trimethylphenyl)ethanol] for drug synthesis were prepared using two green approaches: (1) the yeast Saccharomyces cerevisiae as the biocatalyst and (2) the natural deep eutectic solvents (NADES) as the alternative solvents. Three different NADES with
Huiying Song et al.
Journal of chromatography. A, 1532, 124-135 (2017-12-10)
The accuracy of the longitudinal diffusion term (b-term) plays a vital role in the study of mass transfer mechanisms in high performance liquid chromatography (HPLC). In this study, three commonly used methodologies (peak parking; fitting of an experimental van Deemter
Kunpeng Li et al.
Scientific reports, 7(1), 3081-3081 (2017-06-10)
(S)-carbonyl reductase II (SCRII) from Candida parapsilosis is a short-chain alcohol dehydrogenase/reductase. It catalyses the conversion of 2-hydroxyacetophenone to (S)-1-phenyl-1,2-ethanediol with low efficiency. Sortase was reported as a molecular "stapler" for site-specific protein conjugation to strengthen or add protein functionality.