Merck
F3207
Sigma-Aldrich
4′-Fluoroacetophenone
99%
Szinonimák:
1-(4-Fluorophenyl)ethan-1-one, 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-fluorobenzene, 4-Acetylfluorobenzene, p-Fluorophenyl methyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.14
Beilstein:
386013
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.511 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
sűrűség
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H7FO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDPAWHACYDRYIW-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
159.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)