Merck
M9408
Sigma-Aldrich
3′-Methoxyacetophenone
97%
Szinonimák:
3-Acetylanisole
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.17
Beilstein:
878552
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.542 (lit.)
bp
239-241 °C (lit.)
sűrűség
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(c1)C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)11-2/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAYUSCHCCGXLAY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Marta Karaźniewicz-Łada et al.
Journal of clinical pharmacology, 54(8), 874-880 (2014-05-02)
An extensive investigation on pharmacokinetics of clopidogrel and its metabolites as well as pharmacodynamics of the drug was performed in patients with cardiovascular disease carrying various alleles coding CYP2C19 isoenzyme. The influence of non-genetic factors on the clopidogrel response was