Fontos dokumentumok
T46051
s-Triazine
97%
Szinonimák:
1,3,5-Triazine
Teszt
97%
mp
77-83 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
c1ncncn1
InChI
1S/C3H3N3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIHQDMXYYFUGFV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.