Fontos dokumentumok
8.02491
Sigma-Aldrich
1-Cyanoguanidine
for synthesis
Szinonimák:
1-Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
About This Item
Lineáris képlet:
NCNHC(=NH)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352117
EC index szám:
207-312-8
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
powder
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
208-210 °C
sűrűség
1.4 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
400 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (ex N): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 206 °C
Melting range (upper value): ≤ 210 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1