Fontos dokumentumok
D23408
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine
97%
Szinonimák:
6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Benzoguanamine
Teszt
97%
form
powder
mp
219-221 °C (lit.)
SMILES string
Nc1nc(N)nc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?