Fontos dokumentumok
D76609
Dicyandiamide
99%
Szinonimák:
DCD, Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
Teszt
99%
form
powder
mp
208-211 °C (lit.)
SMILES string
NC(=N)NC#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)