Merck
570087
Sigma-Aldrich
Melamine-d6
98 atom % D, 99% (CP)
Szinonimák:
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-d6
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3D6N6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
132.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
99% (CP)
mp
>300 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]N([2H])c1nc(nc(n1)N([2H])[2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i/hD6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDSHMPZPIAZGSV-YIKVAAQNSA-N
Related Categories
Alkalmazás
It should be noted that Melamine-d6 (570087) is an unsuitable mass spectrometric standard as it contains deuterated amine groups, which are susceptible to proton-deuterium exchange. For the usage of isotopically labeled melamine as a standard for mass spectrometry studies, please refer to Melamine-triamine-15N3 (592889).
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
572.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
300 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)