Fontos dokumentumok
551295
N-Cyclopropyl-2,4,6-triamino-1,3,5-triazine
97%
Szinonimák:
N-Cyclopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamine, Cyromazin
Teszt
97%
mp
223-227 °C (lit.)
SMILES string
Nc1nc(N)nc(NC2CC2)n1
InChI
1S/C6H10N6/c7-4-10-5(8)12-6(11-4)9-3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H5,7,8,9,10,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVQDKIWDGQRHTE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?