Fontos dokumentumok
K6000
α-Keto-γ-(methylthio)butyric acid sodium salt
≥97%
Szinonimák:
4-Methylthio-2-oxobutanoic acid sodium salt, 4-Methylthio-2-oxobutyric acid sodium salt, KMBA
Teszt
≥97%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na].CSCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O3S.Na/c1-9-3-2-4(6)5(7)8;/h2-3H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IFSCKRWNXKWTLR-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Measuring antioxidant capacity using the ORAC and TOSC assays.: This study details the use of α-Keto-γ-(methylthio)butyric acid sodium salt in assessing antioxidant capacity through ORAC and TOSC assays, emphasizing its utility in metabolic and chemical synthesis research (Garrett AR et al., 2010).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)