Fontos dokumentumok
82890
Pyridoxamine-5′-phosphate
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
4-Aminomethyl-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridylmethyl phosphate
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
faint beige to light beige
white to light yellow
SMILES string
Cc1ncc(COP(O)(O)=O)c(CN)c1O
InChI
1S/C8H13N2O5P/c1-5-8(11)7(2-9)6(3-10-5)4-15-16(12,13)14/h3,11H,2,4,9H2,1H3,(H2,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMJGSOSNSPKHNH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the enzymatic synthesis of cytidine diphosphate-4-keto-3, 6-dideoxyglucose
- as a substrate for pyridoxamine-5′-phosphate phosphatase activity assay
- as a substrate to characterize pyridoxine-5′-phosphate oxidase
- for the absorbance and fluorescence studies of properties of NaBH4-reduced glycogen phosphorylase b to probe the microenvironment of PMP residue
- as a substrate for characterization of pyridoxamine-phosphate transaminase(s) from various species and tissues
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?