Fontos dokumentumok
90374
Sodium mercaptopyruvate dihydrate
97.0-103.0% (NT)
Szinonimák:
3-MP, 3-Mercapto-2-oxopropionic acid sodium salt dihydrate, 3-Mercaptopyruvic acid sodium salt dihydrate
Teszt
97.0-103.0% (NT)
Forma
solid
összetétel
sulfur content, 17.5-18.5%
szín
white to off-white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.[Na+].[O-]C(=O)C(=O)CS
InChI
1S/C3H4O3S.Na.2H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;;/h7H,1H2,(H,5,6);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UTBPRNHFBUIAMM-UHFFFAOYSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)