Merck
80609
Supelco
(−)-β-Pinene
analytical standard
Szinonimák:
(1S,5S)-2(10)-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane
Méret kiválasztása
1 ML
24 800,00 Ft
5 ML
96 400,00 Ft
24 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 ML
24 800,00 Ft
5 ML
96 400,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.23
Beilstein:
2038282
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
eCl@ss:
39011007
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
24 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
optikai aktivitás
[α]20/D −22±1°, neat
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.478
bp
164-165 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)[C@H]2CCC(=C)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Általános leírás
(-)-β-Pinene is a monoterpenoid, naturally found in the resins of pine trees and other conifers.It comprises of an exocyclic double bond in its structure.[1]
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
102.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
39 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 4
1 of 4
Seinfeld.HJ and Pandis.NS et al.
Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change, (3) (2016)
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GC