Fontos dokumentumok
A1879
L-2-Aminobutyric acid
≥99% (titration), suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
L-α-Aminobutyric acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-2-Aminobutyric acid, ≥99% (titration)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (titration)
Forma
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWCKQJZIFLGMSD-VKHMYHEASA-N
Alkalmazás
- Targeted metabolomics combined with machine learning to identify and validate new biomarkers for early SLE diagnosis and disease activity.: This study utilizes L-2-aminobutyric acid in targeted metabolomics, enhancing the predictive accuracy for Systemic Lupus Erythematosus (SLE), a crucial development in autoimmune disease diagnostics (Liang J et al., 2024).
- Alcoholamine enhanced fractionation of cellulose from lignocellulosic biomass in ionic liquids.: This research highlights the use of L-2-aminobutyric acid in the process of biomass conversion, offering insights into more efficient biofuel production techniques (Zhu Y et al., 2023).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?