Merck
363049
Sigma-Aldrich
Diiodomethane-d2
99 atom % D, contains copper as stabilizer
Szinonimák:
Methylene-d2 iodide
About This Item
Lineáris képlet:
CD2I2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
269.85
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
tartalmaz
copper as stabilizer
bp
68 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
3.325 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(I)I
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NZZFYRREKKOMAT-DICFDUPASA-N
Alkalmazás
Used to prepare deuterated fulvene for retro-Diels-Alder studies.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Aldrichimica Acta, 23, 53-53 (1990)