Fontos dokumentumok
N5636
3-Nitropropionic acid
≥97% (HPLC), powder or crystals, mitochondrial complex II inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
product name
3-Nitropropionic acid, ≥97%
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥97%
form
powder or crystals
szín
white to light yellow
mp
68-70 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: may be light yellow 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(CC[N+]([O-])=O)=O
InChI
1S/C3H5NO4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBLZUCOIBUDNBV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to generate multiple system atropy-parkinsoniam (MSA-P) model in rat to evaluate its effect on embryonic striatal and mesencephalic grafts
- to inject into the nigrostriatal dopaminergic pathway in rats in order to examine its specific effects on the dopamine system
- as succinate dehydrogenase (SDH) inhibitor for LUHMES neurons and cell lines
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges