Fontos dokumentumok
281018
Sodium thiomethoxide
95%
Szinonimák:
Sodium methanethiolate, Methanethiol sodium salt, Sodium thiomethoxide
Teszt
95%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: sodium
SMILES string
[Na+].C[S-]
InChI
1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- As a precursor to synthesize sulfonyl-containing dipolar glass polymers.
- To fabricate semiconductors for organic field effect transistors.
- To synthesize mono- and dithiols of tetraethylene glycol andpoly(ethylene glycol)s via transesterification reaction.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?