Fontos dokumentumok
G4386
γ-Globulins from human blood
≥99% (electrophoresis)
Szinonimák:
Human γ-Globulin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human blood
Minőségi szint
Teszt
≥99% (electrophoresis)
Forma
powder
technika/technikák
protein quantification: suitable
szennyeződések
HIV, HCV and HBsAg, source material tested negative
≤4% NaCl
oldhatóság
0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
human ... IGLL1(3543)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)