Fontos dokumentumok
1.37098
SAFC
Imidazole EMPROVE® EXPERT ACS
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Imidazole, Glyoxaline, Iminazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H4N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
68.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
47101613
EC index szám:
206-019-2
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőznyomás
0.003 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Teszt
≥99% (perchloric acid titration)
form
solid
öngyulladási hőmérséklet
480 °C
technika/technikák
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
bp
256 °C/1013 hPa
mp
90 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 145 °C
oldhatóság
633 g/L
térfogatsúly
500‑600 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
Buffer quality is vital for the success of biopharmaceutical processes, because buffers are indispensable in nearly every production step.
Our broad portfolio of buffer materials manufactured under appropriate controls is tailored to your needs. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)