Fontos dokumentumok
1.04716
Millipore
Imidazole
buffer substance ACS
Szinonimák:
Imidazole, Glyoxaline, Iminazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H4N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
68.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161703
EC index szám:
206-019-2
NACRES:
NB.21
grade:
ACS reagent
Teszt:
≥99% (perchloric acid titration)
bp:
256 °C/1013 hPa
gőznyomás:
0.003 hPa ( 20 °C)
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőznyomás
0.003 hPa ( 20 °C)
Teszt
≥99% (perchloric acid titration)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
480 °C
hatékonyság
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.5 (20 °C, 67 g/L in H2O)
bp
256 °C/1013 hPa
mp
90 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 145 °C
oldhatóság
633 g/L
sűrűség
1.233 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
500‑600 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[nH]1cncc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): conforms
pH-value (5 %, in water): 9.5 - 11.0
Melting point: 90 - 92
UV/VIS Spectrum: conforms
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.2
Corresponts to ACS
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)