Fontos dokumentumok
68268
Imidazole buffer Solution
BioUltra, 1 M in H2O
Szinonimák:
Imidazole solution, Glyoxaline solution
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
1 M in H2O
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
9.5±0.5
sűrűség
1.01 g/mL at 20 °C
SMILES string
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- of calmodulin-binding buffer 1 (CBB1) for the tandem affinity purification (TAP) of TAP-tagged proteins together with co-purifying proteins
- of lysis buffer, and SDS loading buffer for His-ubiquitin pull-down assays
- of imidazole wash and elution buffer for protein purification
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2