Fontos dokumentumok
5710-OP
Millipore
Imidazole
OmniPur® Grade, >=99.0%
Szinonimák:
OmniPur® Imidazole
About This Item
Lineáris képlet:
-NHCH=NCH=CH-
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
NACRES:
NA.28
Minőségi szint
form
crystals
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
kiszállítva
ambient
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Molecular biology grade.
Specifications:
Purity: ≥99.0%
Appearance: White to slight yellow solid
DNase: None detected
Melting point: 88-92°C
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Alkalmazás
  • Development of a Fluorescent Assay and Imidazole-Containing Inhibitors by Targeting SARS-CoV-2 Nsp13 Helicase.: This research develops an imidazole-containing inhibitors targeting SARS-CoV-2 Nsp13 helicase, aiding in COVID-19 therapeutic development (Zhang et al., 2024).
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - closed cup