Teszt
≥98% (TLC)
≥98.5% (perchloric acid titration)
Minőségi szint
form
powder
pH
9.0-10.0
mp
158-161 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
Cl.c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2.ClH/c1-2-5-3-4-1;/h1-3H,(H,4,5);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDIIGWSSTNUWGK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in double immunohistochemistry
- to determine the activity of octopine dehydrogenase (ODH) in Mytilus galloprovincialis
- to study the cytoskeletal features during in vitro fertilization after intracytoplasmic sperm injection (ICSI) among humans
- as a reagent in the synthesis of a probe for monitoring herpes simplex virus type 1 thymidine kinase (HSV1-tk) reporter gene expression in rodents
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3