Merck
I10007
Sigma-Aldrich
3-Iodophenol
98%
About This Item
Lineáris képlet:
IC6H4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.01
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
42-44 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H5IO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FXTKWBZFNQHAAO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Achintya Jana et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(6), 1986-1995 (2017-01-24)
The synthesis and characterization of a new pyrazine-based "flexible" and ditopic platinum(ii) organometallic molecule (3) is being reported. Flexibility in this molecule is due to the presence of ether functional groups that bridge the rigid core and periphery. Due to
Lihua Yang et al.
PloS one, 10(7), e0131193-e0131193 (2015-07-15)
A luminol-H2O2-HRP chemiluminescence system with high relative luminescent intensity (RLU) and long stabilization time was investigated. First, the comparative study on the enhancement effect of ten compounds as enhancers to the luminol-H2O2-HRP chemiluminescence system was carried out, and the results