Fontos dokumentumok
101079
3-Bromophenol
98%
Szinonimák:
m-Bromophenol
Teszt
98%
form
solid
bp
236 °C (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H5BrO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNOJRWOWILAHAV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?