Merck
B56498
Sigma-Aldrich
3-Bromoanisole
≥98%
Szinonimák:
1-Bromo-3-methoxybenzene
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4OCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
187.03
Beilstein:
1524687
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.563 (lit.)
bp
210-211 °C (lit.)
sűrűség
1.477 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PLDWAJLZAAHOGG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
203.0 °F
Lobbanási pont (C)
95 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Naoyuki Yasaka et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 34(10), 1183-1188 (2018-10-12)
Aryl halides are a very important category of compounds that include many vital drugs and key industrial additives, such as clofibrate and bromobenzene, respectively. Due to their importance, our research group previously developed a novel fluorescence labeling approach for their