Teszt
95%
form
solid
bp
154 °C/11 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Oc1ccc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?