Fontos dokumentumok
130915
2-Bromophenol
98%
Szinonimák:
o-Bromophenol
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.589 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp
3-7 °C (lit.)
sűrűség
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
1.6235 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Oc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H5BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VADKRMSMGWJZCF-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
107.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.