Fontos dokumentumok
281409
2-Iodophenol
98%
Szinonimák:
1-Iodo-2-hydroxybenzene, 2-Hydroxyiodobenzene, o-Iodophenol
Teszt
98%
Forma
solid
bp
186-187 °C/160 mmHg (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
sűrűség
1.947 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
iodo
SMILES string
Oc1ccccc1I
InChI
1S/C6H5IO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- aryl 2-benzofuranyl and aryl 2-indolyl carbinols of high enantiomeric purity
- 3,3-disubstituted-2,3-dihydrobenzofurans
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?