Fontos dokumentumok
206547
4-Iodobenzoic acid
98%
Szinonimák:
4-Iodobenzoic acid, Iodobenzene-4-carboxylic acid, p-Iodobenzenecarboxylic acid, p-Iodobenzoic acid
Teszt
98%
mp
270-273 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
iodo
SMILES string
OC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H5IO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHICCUXQJBDNRN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?