Fontos dokumentumok
I10201
4-Iodophenol
99%
Szinonimák:
1-Iodo-4-hydroxybenzene, 4-Hydroxyiodobenzene, 4-Hydroxyphenyl iodide, p-Hydroxyiodobenzene, p-Iodophenol
Teszt
99%
bp
138 °C/5 mmHg (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H5IO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Hydroxybiaryls by reacting with aryl boronic acids via Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reaction.
- Aryl substituted olefins by reacting with acrylates via Pd-catalyzed Heck reaction.
- Iodinated-4-aryloxymethylcoumarins
- Hydroxylated stilbenoids and psammaplysenes A and B.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?