Merck
B75808
Sigma-Aldrich
4-Bromophenol
99%
Szinonimák:
1-Bromo-4-hydroxybenzene, p-Bromophenol
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.01
Beilstein:
1680024
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
bp
235-236 °C (lit.)
mp
61-64 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H5BrO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Alkalmazás
4-Bromophenol is a common aryl bromide reagent that can be used in various cross-coupling reactions to synthesize compounds for medicinal and material science applications.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cyclodextrin-derived diorganyl tellurides as glutathione peroxidase mimics and inhibitors of thioredoxin reductase and cancer cell growth.
McNaughton M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 47(1), 233-239 (2004)
Versatile catalysts for the Suzuki cross-coupling of arylboronic acids with aryl and vinyl halides and triflates under mild conditions.
Littke A F, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(17), 4020-4028 (2000)
Amphiphilic diarylethene as a photoswitchable probe for imaging living cells.
Zou Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(47), 15750-15751 (2008)
Live-cell one-and two-photon uncaging of a far-red emitting acridinone fluorophore.
Warther D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(8), 2585-2590 (2010)
Dendrimer-encapsulated Pd nanoparticles as aqueous, room-temperature catalysts for the Stille reaction.
Garcia-Martinez J C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(14), 5097-5103 (2005)