Merck
E45414
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-picolinate
99%
Szinonimák:
Ethyl pyridine-2-carboxylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H9NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.16
Beilstein:
122485
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.511 (lit.)
bp
240-241 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
sűrűség
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-5-3-4-6-9-7/h3-6H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQYYIPZPELSLDK-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Arnau Garau et al.
Talanta, 133, 120-126 (2014-12-02)
A simple and expedient flow-based assembly capitalizing on programmable flow is herein proposed for reliable determination of trace level concentrations of aluminum as a potential contaminant in dialysis concentrate solutions without any prior sample clean-up/preconcentration procedure. Using salicylaldehyde picolinoylhydrazone in