Fontos dokumentumok
A21207
3-Acetylpyridine
98%
Szinonimák:
Methyl 3-pyridyl ketone
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.534 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
sűrűség
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6(9)7-3-2-4-8-5-7/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEGYGNROSJDEIW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?