Merck
159573
Sigma-Aldrich
2-Furonitrile
99%
Szinonimák:
2-Cyanofuran
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H3NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
93.08
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
146-148 °C (lit.)
sűrűség
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
SMILES string
N#Cc1ccco1
InChI
1S/C5H3NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXDXXGXWFJCXEB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Infrared and Raman spectra of 2-furonitrile has been studied.
Alkalmazás
2-Furonitrile was employed as substrate to investigate the substrate specificity of nitrilase from Rhodococcus rhodochrous Jl cell.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
C D Mathew et al.
Applied and environmental microbiology, 54(4), 1030-1032 (1988-04-01)
The nitrilase which occurs abundantly in cells of Rhodococcus rhodochrous J1 catalyzes the direct hydrolysis of 3-cyanopyridine to nicotinic acid without forming nicotinamide. By using resting cells, the reaction conditions for nicotinic acid production were optimized. Under the optimum conditions
Vibrational spectra of 2-and 3-furonitrile.
Volka K, et al.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 32(2), 397-401 (1976)
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of