Fontos dokumentumok
T32409
2-Thiophenecarboxaldehyde
98%
Szinonimák:
Thenaldehyde
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.591 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
75-77 °C/11 mmHg (lit.)
sűrűség
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C5H4OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CNUDBTRUORMMPA-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)