Merck
D39169
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2,3-butanedione
99%
Szinonimák:
1,4-Dibromodiacetyl
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2COCOCH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
243.88
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
powder
mp
117-119 °C (lit.)
SMILES string
BrCC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C4H4Br2O2/c5-1-3(7)4(8)2-6/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZMOICJDRADLCT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Catalyst-Free Multicomponent Cyclopolymerizations: A novel approach utilizing 1,4-Dibromo-2,3-butanedione in catalyst-free multicomponent cyclopolymerizations to synthesize functional polyiminofurans containing bromomethyl groups was developed. This method enhances the utility of 1,4-Dibromo-2,3-butanedione in producing advanced materials with potential applications in chemical and pharmaceutical industries (Zhu et al., 2021).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
S H Vollmer et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 1(5), 678-687 (1992-05-01)
The bifunctional reagent 1,4-dibromobutanedione (DBBD) reacts covalently with pyruvate kinase from rabbit muscle to cause inactivation of the enzyme at a rate that is linearly dependent on the reagent concentration, giving a second order rate constant of 444 min-1 M-1.
Chui-Shan Tsang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (15)(15), 1999-2001 (2009-04-01)
Reaction of a pinene-based pyridylthioamide with 1,4-dibromo-2,3-butanedione in refluxing methanol yielded a new chiral pyridylthiazole ligand L which forms a dinuclear double-stranded helicate with Cu(i) ions; this helicate has opposite helical chirality when compared with its quaterpyridine analogue.