Fontos dokumentumok
E1101
Epifluorohydrin
98%
Szinonimák:
1,2-Epoxy-3-fluoropropane
Összes fotó(1)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H5FO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.07
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.368 (lit.)
bp
85-86 °C (lit.)
sűrűség
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FCC1CO1
InChI
1S/C3H5FO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIFAHDAXIUURLN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?